Läs mer
Fisherbrand™ Disposable Polypropylene Bouffant Cap
Produktkod. 15491932 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blue
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Storlek:
24 in.
Produktkod. 15491932
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Single-use cap provides basic protection
  • Disposable
  • 14gsm polypropylene
  • Dia.: 21 in. (53.3cm) or 24 in. (60.9cm)
  • Latex-free
  • Choice of Blue or White
Specifikationer
Material Polypropylene
Färg Blue
Disponibel Single-use
Storlek (engelska) 21 in.
Storlek (metrisk) 53.3 cm
Diameter (engelska) 21 in.
Diameter (metrisk) 53.3 cm