Beskrivning
Etiketterna kan tryckas på och kommer inte att blöda. Perfekt för att särskilja olika exemplar.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Formatera | Blad |
| Produkttyp | Punktetikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | 0,5 till 1,5 ml rör |
| Diameter (engelska) | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 12,7 mm |