Läs mer
Fisherbrand™ Kryogena prickar i laserark
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Lila
Orange
Rött
Diameter (metrisk):
9,55 mm
12,7 mm
Beskrivning
Etiketterna kan tryckas på och kommer inte att blöda. Perfekt för att särskilja olika exemplar.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Formatera | Sheet |
| Produkttyp | Pricketikett laserark |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | 0,5 till 1,5 ml rör |
| Diameter (engelska) | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 12,7 mm |