Beskrivning
Gör dispenseringen enklare med Fisherbrand Dropper lökar. Dessa glödlampor, gjorda av silikongummi, finns i två storlekar för mer bekvämlighet i labbet.
- Tillverkad av silikongummi
- 1 mL kapacitet, 43 mm L x 13 mm OD (5 mm håldia.)
- Designad för användning med Pasteurpipetter, små pipetter och medicindroppar
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla tips | 1 mL |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blå |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pasteurpipett, liten pipett, medicinpipett |
| Typ av grepp | Rund |
| Material | Silikongummi |
| Modell | Bulb |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |