Läs mer
Fisherbrand™ Dropper glödlampa
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-46797 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 12397579
Brand: Fisherbrand™ HS20629A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör dispenseringen enklare med Fisherbrand Dropper lökar. Dessa glödlampor, gjorda av blå silikon, finns i två storlekar för mer bekvämlighet i labbet.
Gör dispenseringen enklare med Fisherbrand Dropper lökar. Dessa glödlampor, gjorda av silikongummi, finns i två storlekar för mer bekvämlighet i labbet.
  • Tillverkad av silikongummi
  • 1 mL kapacitet, 43 mm L x 13 mm OD (5 mm håldia.)
  • Designad för användning med Pasteurpipetter, små pipetter och medicindroppar
Specifikationer
Kompatibla tips 1 mL
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blå
Disponibel Reusable
För användning med Pasteurpipett, liten pipett, medicinpipett
Typ av grepp Round
Material Silikongummi
Modell Glödlampa
Antal kanaler 1
Sterilitet Non-sterile
Typ Bulb Dropper
Volym (metrisk) 1 mL
För användning med (utrustning) Pasteurpipetter, småpipetter och medicindroppar
Längd (metrisk) 7 mm
Diameter (engelska) Öppning 0,265 tum.
Diameter (metrisk) öppning 6.7 mm