Läs mer
Fisherbrand™ Lätt Reader™ Koniska polyetentereftalatcentrifugrör
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Examen:
0,5 ml
5 ml
Diameter (metrisk):
17 mm
28 mm
Längd (metrisk):
115 mm
119 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
Fisherbrand™ Lätt Reader™ Koniska polyetentereftalat-centrifugrör ger lättlästa graderingar. Tillverkad med PET för kristallklarhet.
- Ickepyrogena
- Koniska bottnar
- Stort märkningsområde
- Plugg-tätning
- Med svarta graderingar och vit markeringsområde
- 50 ml rör (kat.nr 05-539-10) graderas i steg om 5 ml från 5 till 50 ml
- Det rekommenderade arbetstemperaturintervallet för polypropen och PET är densamma (0 till 40 °C)
Beställningsinfo
Förpackad i skumställ
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 95 kPa |
| Diameter (engelska) Utsida | 2,1 tum |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Material | PET |
| Inkluderar | Svarta examen |
| nr per ärende | 500 |
| Förpackning | Ställ |
| Sterilitet | Sterila |
| Form | Konisk |
| Visa mer |