Läs mer
Fisherbrand™ Lätt Reader™ Koniska polypropencentrifugrör
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterDescripción
Fisherbrand™ Lätt Reader™ Koniska polypropencentrifugrör ger exceptionell kemisk beständighet i en mängd olika storlekar. Märkta tydliga svarta graderingar säkerställer korrekta avläsningar.
- Ickepyrogena
- Koniska bottnar
- Stort märkningsområde
- Sterila och icke-sterila stilar
- Med svarta graderingar och vit markeringsområde
- 15 mL rör är graderade i 0,5 mL underavdelningar från 2 till 14,5 mL
- 50 ml rör graderas i steg om 5 ml från 5 till 50 ml
Información de órdenes
Finns förpackade i skumställ eller ärmar.
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | 95 kPa |
| Diameter (engelska) Utsida | 0,7 tum |
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Svarta graderingar Inga styrofoam-ställ ingår |
| nr per ärende | 500 |
| Antal per förpackning | 50 |
| Förpackning | Ärm |
| Tolerans | Det rekommenderade arbetstemperaturintervallet för polypropen och PET är densamma (0 - 40 °C) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?