Läs mer
Fisherbrand™ Lätt Reader™ Koniska polypropencentrifugrör
Produktkod. 11849650 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Förslutningstyp:
Platt mössa
Plugg
Förpackning:
Rackad
Slumpmässig
Ärm
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Paket med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningstyp Förpackning Sterilitet Förpackningsstorlek
11849650 15 ml Platt mössa Rackad Sterila Paket med 500
11765075 15 ml Plugg Ärm Sterila Paket med 500
11755075 15 ml Platt mössa Ärm Sterila Paket med 500
11889640 15 ml Plugg Rackad Sterila Paket med 500
11935372 50 ml Platt mössa Slumpmässig Sterila Paket med 125
11512303 50 ml Platt mössa Slumpmässig Sterila Paket med 500
11899640 50 ml Plugg Rackad Sterila Paket med 500
11809650 50 ml Plugg Slumpmässig Sterila Paket med 500
11819650 50 ml Platt mössa Rackad Sterila Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11849650
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Märkta tydliga svarta graderingar säkerställer korrekta avläsningar.
Fisherbrand™ Lätt Reader™ Koniska polypropencentrifugrör ger exceptionell kemisk beständighet i en mängd olika storlekar. Märkta tydliga svarta graderingar säkerställer korrekta avläsningar.
  • Ickepyrogena
  • Koniska bottnar
  • Stort märkningsområde
  • Sterila och icke-sterila stilar
  • Med svarta graderingar och vit markeringsområde
  • 15 mL rör är graderade i 0,5 mL underavdelningar från 2 till 14,5 mL
  • 50 ml rör graderas i steg om 5 ml från 5 till 50 ml
Beställningsinfo
Finns förpackade i skumställ eller ärmar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Utsida 0,7 tum
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Material Polypropen
Inkluderar Svarta examen
Förpackning Rackad
Kvantitet 50/Pk., 500/Cs.
Tolerans Det rekommenderade arbetstemperaturintervallet för polypropen och PET är densamma (0 - 40 °C)
Sterilitet Sterila
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Form Konisk
Längd (metrisk) 119 mm
Kapacitet (engelska) 0,50 oz.
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Platt mössa
Skrivområde Yes
Diameter (metrisk) 17 mm
Examen 0.5 mL
Produkttyp Centrifugrör
Max. RCF 12,000 x g