Läs mer
Fisherbrand™ Elektroporation Cuvettes Plus™
Produktkod. 15532423 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
90μ L
400μ L
800μ L
Bredd (metrisk) Gap:
1 mm
2 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bredd (metrisk) Gap Förpackningsstorlek
15532423 90μ L 1 mm -
15542423 400μ L 2 mm -
15552423 800μ L 4 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15532423
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Färgkodade engångskuvetter passar de flesta elektroporatorer. Steriliserad med gammastrålning och levereras individuellt förpackad.
Färgkodade engångskuvetter är kompatibla med de flesta elektroporatorer.
  • Klart polykarbonat av medicinsk kvalitet för hög synlighet
  • Polerad aluminium sänker ljusbågsfrekvensen
  • Rund kåpa tillåter enhandsborttagning
  • FB102 har inbäddade aluminiumelektroder
Specifikationer
Sterilitet Sterila
Typ Elektroporations-Cuvette
Kapacitet (metrisk) 90μ L
Material Polykarbonat
Inkluderar Inbäddade aluminiumelektroder
Bredd (metrisk) Gap 1 mm
För användning med (utrustning) Elektroporeringsapparater