Läs mer
Fisherbrand™ Elektroporation Cuvettes Plus™
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
90μ L
400μ L
800μ L
Bredd (metrisk) Gap:
1 mm
2 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Elektroporationskyvett |
| Kapacitet (metrisk) | 90μ L |
| Material | Polykarbonat |
| Inkluderar | Inbäddade aluminiumelektroder |
| Bredd (metrisk) Gap | 1 mm |
| För användning med (utrustning) | Elektroporeringsapparater |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido