Läs mer
Fisherbrand™ Elite™ Pipetter med justerbar volym
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11835762 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
0,5 till 5 ml
0,5 till 5μ L
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11835762
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extremt låga kolvkrafter fungerar längre utan utmattning och minskar risken för RSI.
  • Fullständigt autoklaverbar— hela pipetten kan ångautoklaveras
  • Soft-touch spets utkastning— en växelmekanism som minskar spetsutkastningskraften med upp till 50 %
  • Ergonomiskt bekvämt lättviktshandtag— bekvämt grepp och enkel spetsfäste
  • Optimal passform med SureOne™ pipettspetsar— bästa pipetteringsprestanda
  • Super utblåsande kolv— skapar 150 % större lufttryck än konventionell kolv för leverans av mikrostorleksdroppar
Garanti
Tre år.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 1 till 2,5 %
Kompatibla tips SureOne™ tips
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med SureOne™ Dricks
Produktlinje Elite
Typ Mikropipett
Volym (metrisk) 1 till 10μ l
Finger stil Ergonomi
Inkluderar Kalibreringscertifikat, kalibreringsverktyg i labbet
Ökar 0,02 μl
Säker spetsfäste Soft touch spets utkast
Garanti 3 år
Visa mer Visa mindre
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.