Beskrivning
Extremt låga kolvkrafter fungerar längre utan utmattning och minskar risken för RSI.
- Fullständigt autoklaverbar— hela pipetten kan ångautoklaveras
- Soft-touch spets utkastning— en växelmekanism som minskar spetsutkastningskraften med upp till 50 %
- Ergonomiskt bekvämt lättviktshandtag— bekvämt grepp och enkel spetsfäste
- Optimal passform med SureOne™ tips— bästa pipetteringsprestanda
- Super utblåsande kolv— skapar 150 % större lufttryck än konventionell kolv för leverans av mikrostorleksdroppar
Garanti
Tre år.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0,6 till 3 % |
| Kompatibla tips | SureOne™ tips |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med | SureOne™ Dricks |
| Produktlinje | Elite |
| Typ | Mikropipett |
| Volym (metrisk) | 5 till 50μ l |
| Finger stil | Ergonomi |
| Inkluderar | Kalibreringscertifikat, kalibreringsverktyg i labbet |
| Ökar | 0,1 μl |
| Visa mer |
Som en del av vårt åtagande om kontinuerlig produktförbättring kan din leverans innehålla produkter med viss mindre färgvariation, men deras form, passform och funktion påverkas inte. Har du frågor, kontakta din säljare.