Läs mer
Fisherbrand™ Elite™ Pipetter med justerbar volym
Produktkod. 11885762 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2μ L
0,5 till 5 ml
0,5 till 5μ L
1 till 10 ml
1 till 10μ l
10 till 100μ l
100 till 1 000μ l
2 till 20μ l
20 till 200μ l
5 till 50μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11885762 100 till 1 000μ l Varje
11815762 0,2 till 2μ L Varje
11825762 0,5 till 5μ L Varje
11835762 1 till 10μ l Varje
11845762 2 till 20μ l Varje
11855762 5 till 50μ l Varje
11865762 10 till 100μ l Varje
11875762 20 till 200μ l Varje
11805772 1 till 10 ml Varje
11895762 0,5 till 5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11885762
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Extremt låga kolvkrafter fungerar längre utan utmattning och minskar risken för RSI.
  • Fullständigt autoklaverbar— hela pipetten kan ångautoklaveras
  • Soft-touch spets utkastning— en växelmekanism som minskar spetsutkastningskraften med upp till 50 %
  • Ergonomiskt bekvämt lättviktshandtag— bekvämt grepp och enkel spetsfäste
  • Optimal passform med SureOne™ tips— bästa pipetteringsprestanda
  • Super utblåsande kolv— skapar 150 % större lufttryck än konventionell kolv för leverans av mikrostorleksdroppar
Garanti
Tre år.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 0,6 till 1 %
Kompatibla tips SureOne™ tips
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med SureOne™ Dricks
Produktlinje Elite
Typ Mikropipett
Volym (metrisk) 100 till 1 000μ l
Finger stil Ergonomi
Ökar 1 μ l
Säker spetsfäste Soft touch spets utkast
Garanti 3 år
Visa mer Visa mindre
Som en del av vårt åtagande om kontinuerlig produktförbättring kan din leverans innehålla produkter med viss mindre färgvariation, men deras form, passform och funktion påverkas inte. Har du frågor, kontakta din säljare.