Description
Extremt låga kolvkrafter fungerar längre utan utmattning och minskar risken för RSI.
- Fullständigt autoklaverbar— hela pipetten kan ångautoklaveras
- Soft-touch spets utkastning— en växelmekanism som minskar spetsutkastningskraften med upp till 50 %
- Ergonomiskt bekvämt lättviktshandtag— bekvämt grepp och enkel spetsfäste
- Super utblåsande kolv— skapar 150 % större lufttryck än konventionell kolv för leverans av mikrostorleksdroppar
Garantie
Tre år.
Spécification
Spécification
| Noggrannhet | 0,5 till 2 % |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produktlinje | Elite |
| Typ | Standardpipett |
| Volym (metrisk) | 0,5 till 5 ml |
| Finger stil | Ergonomi |
| Inkluderar | Kalibreringscertifikat, kalibreringsverktyg i labbet |
| Ökar | 0.01mL |
| Säker spetsfäste | Soft touch spets utkast |
| Garanti | 3 år |
Som en del av vårt åtagande om kontinuerlig produktförbättring kan din leverans innehålla produkter med viss mindre färgvariation, men deras form, passform och funktion påverkas inte. Har du frågor, kontakta din säljare.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.