Beskrivning
Ny, förbättrad ergonomisk design ger nydesignat fingerstöd och pekfinger- och handstöd för maximal komfort
Ny, förbättrad ergonomisk design ger nydesignat fingerstöd och pekfinger- och handstöd för maximal komfort
- Helt autoklaverbar - hela pipettern kan ångautoklaveras
- Extremt låga kolvkrafter - arbeta längre utan utmattning och minska risken för RSI
- Soft-touch spetsutkastning —en växelmekanism som minskar spetsutkastningskraften med upp till 50 %
- Ergonomiskt bekvämt lättviktshandtag - bekvämt grepp och enkel spetsfäste
- Optimal passform med SureOne pipetterspetsar - bästa pipetteringsprestanda
- Super utblåsningskolv - skapar 150 % större lufttryck än konventionell kolv för leverans av mikrostorleksdroppar
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 2,4 till 12 % |
| Kompatibla tips | SureOne™ Pipettspetsar |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med | SureOne Pipett Tips |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Elite |
| Typ | Pipett med variabel volym |
| Volym (metrisk) | 1 till 10μ l |
| Finger stil | Ergonomi |
| Ökar | 0,02 μl |
Som en del av vårt åtagande om kontinuerlig produktförbättring kan din leverans innehålla produkter med viss mindre färgvariation, men deras form, passform och funktion påverkas inte. Har du frågor, kontakta din säljare.