Läs mer
Fisherbrand™ Elite™ Variabel volym, flerkanalspipetter
Produktkod. 11825772 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
10 till 100μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Noggrannhet:
1 till 4,6 %
1,3 till 5 %
1,5 till 5 %
2,4 till 12 %
Antal kanaler:
8
12
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Noggrannhet Antal kanaler Förpackningsstorlek
11825772 10 till 100μ l 1,3 till 5 % 8 Varje
11875772 5 till 50μ l 1,5 till 5 % 12 Varje
11865772 10 till 100μ l 1,3 till 5 % 12 Varje
11885772 30 till 300μ l 1 till 4,6 % 12 Varje
11815772 1 till 10μ l 2,4 till 12 % 8 Varje
11835772 5 till 50μ l 1,5 till 5 % 8 Varje
11845772 30 till 300μ l 1 till 4,6 % 8 Varje
11855772 1 till 10μ l 2,4 till 12 % 12 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11825772
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Ny, förbättrad ergonomisk design ger nydesignat fingerstöd och pekfinger- och handstöd för maximal komfort
Ny, förbättrad ergonomisk design ger nydesignat fingerstöd och pekfinger- och handstöd för maximal komfort
  • Helt autoklaverbar - hela pipettern kan ångautoklaveras
  • Extremt låga kolvkrafter - arbeta längre utan utmattning och minska risken för RSI
  • Soft-touch spetsutkastning —en växelmekanism som minskar spetsutkastningskraften med upp till 50 %
  • Ergonomiskt bekvämt lättviktshandtag - bekvämt grepp och enkel spetsfäste
  • Optimal passform med SureOne pipetterspetsar - bästa pipetteringsprestanda
  • Super utblåsningskolv - skapar 150 % större lufttryck än konventionell kolv för leverans av mikrostorleksdroppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 1,3 till 5 %
Kompatibla tips SureOne™
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med SureOne Pipett Tips
Antal kanaler 8
Produktlinje Elite
Typ Pipett med variabel volym
Volym (metrisk) 10 till 100μ l
Finger stil Ergonomi
Ökar 0,2 μl
Som en del av vårt åtagande om kontinuerlig produktförbättring kan din leverans innehålla produkter med viss mindre färgvariation, men deras form, passform och funktion påverkas inte. Har du frågor, kontakta din säljare.