Läs mer
Fisherbrand™ Elite™ Variabel volym, flerkanalspipetter
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4249690 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 till 10μ l
10 till 100μ l
30 till 300μ l
5 till 50μ l
Noggrannhet:
1 till 4,6 %
1,3 till 5 %
1,5 till 5 %
2,4 till 12 %
Antal kanaler:
8
12
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11875772
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ny, förbättrad ergonomisk design ger nydesignat fingerstöd och pekfinger- och handstöd för maximal komfort
Ny, förbättrad ergonomisk design ger nydesignat fingerstöd och pekfinger- och handstöd för maximal komfort
  • Helt autoklaverbar - hela pipettern kan ångautoklaveras
  • Extremt låga kolvkrafter - arbeta längre utan utmattning och minska risken för RSI
  • Soft-touch spetsutkastning —en växelmekanism som minskar spetsutkastningskraften med upp till 50 %
  • Ergonomiskt bekvämt lättviktshandtag - bekvämt grepp och enkel spetsfäste
  • Optimal passform med SureOne pipetterspetsar - bästa pipetteringsprestanda
  • Super utblåsningskolv - skapar 150 % större lufttryck än konventionell kolv för leverans av mikrostorleksdroppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet 1,5 till 5 %
Kompatibla tips SureOne™ Pipettspetsar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med SureOne Pipett Tips
Antal kanaler 12
Produktlinje Elite
Typ Pipett med variabel volym
Volym (metrisk) 5 till 50μ l
Finger stil Ergonomi
Ökar 0,1 μl
As part of our commitment to continuous product improvement, your delivery may contain products with some minor color variation, but their form, fit and function will not be affected. Any questions contact your sales representative.