Läs mer
Fisherbrand™ Elite Pipett sats
Produktkod. 15268638 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,2 till 2, 2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15268638 0,2 till 2, 2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l Varje
1 options
Produktkod. 15268638
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Satsen innehåller fyra pipetter med justerbar volym och ett stativ.
  • Fyra populära pipettstorlekar (0,2-2 μl, 2-20 μl, 20-200 l, μ100-1 000 l) μoch stativ
  • Kompatibel med universal passform pipettspetsar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antal kanaler 1
Produktlinje Elite
Typ Pipettsats
Volym (metrisk) 0,2 till 2, 2 till 20, 20 till 200, 100 till 1 000μ l
Inkluderar Fyra pipettstorlekar (0,2-2 ul, 2-20 ul, 20-200 ul, 100-1 000 ul) och stativ
Som en del av vårt åtagande om kontinuerlig produktförbättring kan din leverans innehålla produkter med viss mindre färgvariation, men deras form, passform och funktion påverkas inte. Har du frågor, kontakta din säljare.