Läs mer
Fisherbrand™ Externally and Internally Threaded Cryogenic Storage Vials
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Choice of externally threaded vials with HDPE closures for aseptic technique, or internally threaded vials featuring polypropylene closures with silicone gasket for tight seal
- Sterile; not autoclavable
- Noncytotoxic, nonpyrogenic
- Large white writing area
- Graduations in 0.5mL increments
- Use with Fisherbrand Color Coders for easier sample identification
Externally threaded
- Conical-style bottom
- High density polyethylene
- Self-standing
- With silicone gasket
- Polypropylene
- Conical- or round-style bottoms with a star-style foot
Vials are for research use only; not for in vitro diagnosis or parenterals.
Suitable for storage of biological materials in mechanical freezers or in the vapor phase of liquid nitrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelska) Yttre | 0,49 tum |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12.5 mm |
| Material | Polypropen |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 2 ml |
| För användning med (applikation) | För lagring av biologiska material i mekaniska frysar eller i ångfas av flytande kväve |
| Höjd (engelska) | 1,92 tum |
| nr per ärende | 10 |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.