Läs mer
Fisherbrand™ Externally and Internally Threaded Cryogenic Storage Vials
Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk):
1,2 ml
2 ml
5 ml
Trådstil:
Invändigt
Utvändig
Stängningsmaterial:
HDPE
Polypropen
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 50
Description
Choice of externally threaded vials with HDPE closures for aseptic technique, or internally threaded vials featuring polypropylene closures with silicone gasket for tight seal
- Icke-cytotoxisk, icke-pyrogen
- Stor vit skrivyta
- Gradering i steg om 0,5 ml
- Använd med Fisherbrand färgkodare för enklare providentifiering
Utvändigt gängad
- Konisk botten
- Högdensitetspolyeten
- Självstående
Invändigt gängad
- Med silikonpackning
- Polypropen
- Rund eller konisk botten med stjärnfot
Flaskorna är endast för forskningsanvändning; inte för in vitro-diagnostik eller parenteral.
Lämplig för förvaring av biologiska material i mekaniska frysar eller i ångfas av flytande kväve
Specifications
Specifications
| Diameter (engelska) Yttre | 0,49 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12.5 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 5 ml |
| För användning med (applikation) | För lagring av biologiska material i mekaniska frysar eller i ångfas av flytande kväve |
| Höjd (engelska) | 3,62 tum |
| nr per ärende | 10 |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| Stil | Rund |
| Show More |