Läs mer
Fisherbrand™ Utvändigt eller invändigt gängade kryogena förvaringsflaskor
Produktkod. 11777939 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,2 ml
2 ml
5 ml
Trådstil:
Invändigt
Utvändig
Stängningsmaterial:
HDPE
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Trådstil Stängningsmaterial Förpackningsstorlek
11777939 1,2 ml Utvändig HDPE Paket med 100
12942431 1,2 ml Utvändig HDPE Paket med 1000
12952431 2 ml Utvändig HDPE Paket med 1000
11787939 2 ml Utvändig HDPE Paket med 100
11797939 5 ml Utvändig HDPE Paket med 50
11311675 1,2 ml Invändigt Polypropen Paket med 1000
11321675 2 ml Invändigt Polypropen Paket med 1000
11331675 5 ml Invändigt Polypropen Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Kryogena flaskor är avsedda att endast placeras i ångfasen av flytande kväve och bör inte användas för förvaring i flytande kväves vätskefas. Nedsänkning av flaskorna i vätskefasen kan leda till att den flytande gasen tränger in i flaskan, vilket leder till snabb förångning av vätskan vid borttagning och möjlig våldsam explosion eller läckage från flaskan/stängningsområdet.
För att förhindra att kryogena flaskor exploderar, överfyll aldrig flytande kväve-lagringsenheter. Undersök alltid flaskor innan användning för att säkerställa att inga synliga defekter runt stängningskanterna finns. Använd alltid fulla ansiktsskydd, tunga skyddshandskar och laboratorieskyddskläder när du tar ut flaskor från kryogent förvaring. Låt alltid flaskor värmas långsamt i ett biologiskt säkerhetsskåp. Återanvänd aldrig kryogena flaskor.
Produktkod. 11777939
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Kryogena flaskor är avsedda att endast placeras i ångfasen av flytande kväve och bör inte användas för förvaring i flytande kväves vätskefas. Nedsänkning av flaskorna i vätskefasen kan leda till att den flytande gasen tränger in i flaskan, vilket leder till snabb förångning av vätskan vid borttagning och möjlig våldsam explosion eller läckage från flaskan/stängningsområdet.
För att förhindra att kryogena flaskor exploderar, överfyll aldrig flytande kväve-lagringsenheter. Undersök alltid flaskor innan användning för att säkerställa att inga synliga defekter runt stängningskanterna finns. Använd alltid fulla ansiktsskydd, tunga skyddshandskar och laboratorieskyddskläder när du tar ut flaskor från kryogent förvaring. Låt alltid flaskor värmas långsamt i ett biologiskt säkerhetsskåp. Återanvänd aldrig kryogena flaskor.
Välj mellan utvändigt gängade flaskor med HDPE-förslutningar för aseptisk teknik, eller invändigt gängade flaskor med polypropenförslutningar med silikonpackning för tät förslutning
  • Steril; får inte autoklaveras
  • Icke-cytotoxisk, icke-pyrogen
  • Stor vit skrivyta
  • Gradering i steg om 0,5 ml
  • Använd med Fisherbrand färgkodare för enklare providentifiering
Utvändigt gängad
  • Konisk botten
  • Högdensitetspolyeten
  • Självstående
Invändigt gängad
  • Med silikonpackning
  • Polypropen
  • Rund eller konisk botten med stjärnfot
Flaskorna är endast för forskningsanvändning; inte för in vitro-diagnostik eller parenteral.
Lämplig för förvaring av biologiska material i mekaniska frysar eller i ångfas av flytande kväve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 0,53 tum
Diameter (metrisk) Yttre 13.5 mm
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 1,2 ml
För användning med (applikation) För lagring av biologiska material i mekaniska frysar eller i ångfas av flytande kväve
Höjd (engelska) 1,49 tum
nr per ärende 10
Antal per förpackning 100/Pk.
Stil Konisk
Trådstil Utvändig
Stängningsmaterial HDPE
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Höjd (metrisk) 38 mm