Läs mer
Fisherbrand™ Externally and Internally Threaded Cryogenic Storage Vials
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11797939 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1,2 ml
2 ml
5 ml
Trådstil:
Invändigt
Utvändig
Stängningsmaterial:
HDPE
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 50
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Produktkod. 11797939
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cryogenic vials are intended for placement only in the vapor phase of liquid nitrogen, and should not be used for storage in the liquid phase of liquid nitrogen. Immersion of the vials in the liquid phase could result in penetration of the liquefied gas into the vial, resulting in rapid vaporization of the liquid upon removal and possible violent explosion or leakage from the vial/closure perimeter.
To prevent cryogenic vials from exploding, never overfill liquid nitrogen storage units. Always examine vials before use to ensure no visible defects around the closure rims. Always use full faceshields, heavy safety gloves and laboratory protective apparel when removing vials from cryogenic storage. Always permit vials to warm slowly in a biological safety cabinet. Never reuse cryogenic vials.
Choice of externally threaded vials with HDPE closures for aseptic technique, or internally threaded vials featuring polypropylene closures with silicone gasket for tight seal
  • Steril; får inte autoklaveras
  • Icke-cytotoxisk, icke-pyrogen
  • Stor vit skrivyta
  • Gradering i steg om 0,5 ml
  • Använd med Fisherbrand färgkodare för enklare providentifiering
Utvändigt gängad
  • Konisk botten
  • Högdensitetspolyeten
  • Självstående
Invändigt gängad
  • Med silikonpackning
  • Polypropen
  • Rund eller konisk botten med stjärnfot
Flaskorna är endast för forskningsanvändning; inte för in vitro-diagnostik eller parenteral.
Lämplig för förvaring av biologiska material i mekaniska frysar eller i ångfas av flytande kväve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 0,53 tum
Diameter (metrisk) Yttre 13.5 mm
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 5 ml
För användning med (applikation) För lagring av biologiska material i mekaniska frysar eller i ångfas av flytande kväve
Höjd (engelska) 3,62 tum
nr per ärende 20
Antal per förpackning 50
Stil Konisk
Trådstil Utvändig
Stängningsmaterial HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 92 mm