Läs mer
Fisherbrand™ Externally and Internally Threaded Cryogenic Storage Vials
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1,2 ml
2 ml
5 ml
Trådstil:
Invändigt
Utvändig
Stängningsmaterial:
HDPE
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 50
Beskrivning
Choice of externally threaded vials with HDPE closures for aseptic technique, or internally threaded vials featuring polypropylene closures with silicone gasket for tight seal
- Steril; får inte autoklaveras
- Icke-cytotoxisk, icke-pyrogen
- Stor vit skrivyta
- Gradering i steg om 0,5 ml
- Använd med Fisherbrand färgkodare för enklare providentifiering
Utvändigt gängad
- Konisk botten
- Högdensitetspolyeten
- Självstående
Invändigt gängad
- Med silikonpackning
- Polypropen
- Rund eller konisk botten med stjärnfot
Flaskorna är endast för forskningsanvändning; inte för in vitro-diagnostik eller parenteral.
Lämplig för förvaring av biologiska material i mekaniska frysar eller i ångfas av flytande kväve
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 0,53 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13.5 mm |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 1,2 ml |
| För användning med (applikation) | För lagring av biologiska material i mekaniska frysar eller i ångfas av flytande kväve |
| Höjd (engelska) | 1,49 tum |
| nr per ärende | 10 |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| Stil | Konisk |
| Visa mer |