Läs mer
Fisherbrand™ Platta och kupolformade 8-kåpsremsor, platta kepsremsor
Produktkod. 11859251 Handla allt Fisherbrand Produkter
Formatera:
Flat Cap Strips
Kupolformade kepsremsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 11859251
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning med 96-brunnars PCR-plattor och PCR-rörremsor
  • Åtta kepsar per remsa
  • Renrum producerat
  • Virgin polypropen
  • Platta lock erbjuder stora, märkta ändflikar för enkel borttagning och remsorientering
Specifikationer
Material Polypropen
Färg Naturlig
Formatera Kupolformade kepsremsor
För användning med (utrustning) 96-brunnars PCR-plattor eller PCR-rörremsor