Läs mer
Justman Brush Borstar med flexibla handtag
Produktkod. 15853668 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
35,56 cm
43,18 cm
För användning med (utrustning):
1000 ml kolvar
500 ml kolvar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15853668 35,56 cm 500 ml kolvar -
11839000 43,18 cm 1000 ml kolvar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15853668
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mjuk, enkel rad med borst passar lätt in i kolvens halsar
Designad för rengöring av Erlenmeyer, filtrering, Kjeldahl , Nephelo, päronformade, rundbottnade, flatbottnade, reaktions- och mätkolvar.
  • Plasthandtaget böjs för att tillåta passning av borsten till behållarens form
  • Handtaget har hängring
Specifikationer
Produkttyp Kolvborste
Handtagsmaterial Plast
Typ av handtag Flexibel
Diameter (engelska) Borst 1,5 tum
Diameter (metrisk) borst 3.8 cm
För användning med (utrustning) 500 ml kolvar
Inkluderar Hängande ring
Längd (engelska) 14 tum
Längd (engelska) Borst 4 tum
Längd (metrisk) 35,56 cm
Längd (metrisk) borst 10 cm
Antal borstrader 1