Läs mer
Justman Brush Borstar med flexibla handtag
Produktkod. p-25972 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
35,56 cm
43,18 cm
För användning med (utrustning):
1000 ml kolvar
500 ml kolvar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11839000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mjuk, enkel rad med borst passar lätt in i kolvens halsar
Designad för rengöring av Erlenmeyer, filtrering, Kjeldahl , Nephelo, päronformade, rundbottnade, flatbottnade, reaktions- och mätkolvar.
  • Plasthandtaget böjs för att tillåta passning av borsten till behållarens form
  • Handtaget har hängring
Specifikationer
Produkttyp Kolvborste
Borsttyp Mjuk
Handtagsmaterial Plast
Typ av handtag Flexibel
Diameter (engelska) Borst 1,75 tum
Diameter (metrisk) borst 4.4 cm
För användning med (utrustning) 1000 ml kolvar
Inkluderar Hängande ring
Längd (engelska) 17 tum
Längd (engelska) Borst 5 tum
Längd (metrisk) 43,18 cm
Längd (metrisk) borst 12.7 cm
Antal borstrader 1