Läs mer
Fisherbrand™ Fluorescerande rektangulära celler: Makroceller med PTFE-lock
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Innehåller
PTFE lid or stopper
Passar standard spektrofotometer cellhållare
- Alla celler är 12,5 mm breda
- Rektangulära celler med 10 mm banlängd
- Minska reagensanvändningen med mikroceller
- Våglängdsområde för alla celler är 200 till 2500 nm
- Kvartsfönster för överföring från långt ultraviolett ljus genom det infraröda
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Makrofluorescenscell |
| Kapacitet (metrisk) | 3000μ L |
| Material | Kvarts |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Bredd (metrisk) Interiör | 10mm |
| Kvantitet | 4-pack, 4-pack/förpackningar |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 200 till 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| För användning med (utrustning) | Standard Spektrofotometer Cell Hållare |
| Visa mer |