Läs mer
Fisherbrand™ Fluorescerande rektangulära celler: Makroceller med PTFE-lock
Produktkod. p-4902684 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kvantitet:
2/Pk., 8 Pk./Cs.
4/Pk., 4 Pk./Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Produktkod. 15216043
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
PTFE lid or stopper
Passar standard spektrofotometer cellhållare
  • Alla celler är 12,5 mm breda
  • Rektangulära celler med 10 mm banlängd
  • Minska reagensanvändningen med mikroceller
  • Våglängdsområde för alla celler är 200 till 2500 nm
  • Kvartsfönster för överföring från långt ultraviolett ljus genom det infraröda
Specifikationer
Typ Makrofluorescenscell
Kapacitet (metrisk) 3000μ L
Material Kvarts
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 10mm
Kvantitet 2/Pk., 8 Pk./Cs.
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Standard Spektrofotometer Cell Hållare
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Sändning från långt ultraviolett ljus genom infraröd
Form Rektangel