Läs mer
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Micro Cells With PTFE Lids
Produktkod. 15255973 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
12 μL
45 μL
45μ L
100 μL
Banans längd:
1.5 mm
3 mm
10 mm
Beskrivning:
Center H: 15mm
Center H: 8.5mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15255973
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
PTFE lid or stopper
Passar standard spektrofotometer cellhållare
  • All cells are 12.5mm wide
  • 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
  • Reduce reagent use with micro cells
  • Wavelength range for all cells is 200 to 2500nm
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
  • Center H: 15mm
Specifikationer
Typ Micro Fluorescence Cell
Beskrivning Center H: 15mm
Kapacitet (metrisk) 100 μL
Material Quartz
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 2mm
Kvantitet Ea., 2 Ea./Cs.
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 to 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 mm
För användning med (utrustning) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Bredd (metrisk) 12.5 mm
För användning med (applikation) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Form Rectangle