Läs mer
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Micro Cells With PTFE Lids
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
12 μL
45 μL
45μ L
100 μL
Banans längd:
1.5 mm
3 mm
10 mm
Beskrivning:
Center H: 15mm
Center H: 8.5mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
PTFE lid or stopper
- All cells are 12.5mm wide
- 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
- Reduce reagent use with micro cells
- Wavelength range for all cells is 200 to 2500nm
- Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
- Center H: 15mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Micro Fluorescence Cell |
| Beskrivning | Center H: 15mm |
| Kapacitet (metrisk) | 100 μL |
| Material | Quartz |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Bredd (metrisk) Interiör | 2mm |
| Kvantitet | Ea., 2 Ea./Cs. |
| Banans längd | 10 mm |
| Våglängdsområde | 200 to 2500 nm |
| Höjd (metrisk) | 45 mm |
| Visa mer |