Beskrivning
Flexibla mini-tip skumapplikatorer. Spetsen består av ett polyuretanskum med öppna celler. Idealisk för en mängd olika rengöringsapplikationer.
Används i kontrollerade miljöer, renrum och industriella miljöer. Beläggning av laddningsbara kopiatorkassetter. Applicera lösningar eller lösningsmedel. Allmän rengöringsservett. Spetsen är termiskt bunden till handtaget så att det inte används några förorenande lim. Spetsen är luddfri och fri från rester. Kan användas med IPA och DI-vatten eller torr. Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, FDA GMP |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,245 tum. |
| Längd (engelska) | 5,17 tum. |
| För användning med (applikation) | Beläggning av laddningsbara kopiatorkassetter, applicering av lösningar eller lösningsmedel, allmän rengöring |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 0.622 cm |
| Längd (metrisk) | 13,1 cm |
| Längd (engelska) Handtag | 5,00 tum |
| Längd (metriskt) handtag | 12.7 cm |
| Visa mer |