Läs mer
Fisherbrand™ PurSwab Skumpinnar
Produktkod. p-183197 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
13,1 cm
14,9 cm
Handtagsmaterial:
Polypropen
Trä
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Handtagsmaterial
16458115 14,9 cm Trä
16438115 13,1 cm Polypropen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16458115
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flexibla skumapplikatorer. Spetsen består av ett polyuretanskum med öppna celler. Idealisk för en mängd olika rengöringsapplikationer.
Flexibla mini-tip skumapplikatorer. Spetsen består av ett polyuretanskum med öppna celler. Idealisk för en mängd olika rengöringsapplikationer.
  • Med handtag av polypropen eller trä
  • Nonlinting och non-repa
Användningsområden:
Kan användas med alkohol, aceton, oljor, fetter och lösningsmedel
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2008, ISO 13485:2003, FDA GMP
Diameter (engelska) Handtag 0,083 tum.
Längd (engelska) 5,88 tum.
För användning med (applikation) Rengöring av sensorer och komponenter, Applicering av lim eller andra lösningar, Ta bort smuts, föroreningar, flussmedel eller hartser, Mjuk, icke-slipande skumspets, Trähandtag är naturligt biologiskt nedbrytbart
Färg på handtag Vitt
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 0.211 cm
Längd (metrisk) 14,9 cm
Längd (engelska) Handtag 5,812 tum.
Längd (metriskt) handtag 14.76 cm
Längd (engelska) Tips 0,68 tum.
Längd (metrisk) spets 1.74 cm
Diameter (metrisk) spets 0.478 cm
Diameter (engelska) Tips 0,188 tum
Kvalitet Medicinsk
Sterilitet Icke-steril
Handtagsmaterial Trä
Tipsstil Standard
Spetsmaterial Polyuretanskum