Läs mer
Fisherbrand™ Gel-laddande aerosol-barriärspetsar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
10 till 100 μl
20 μl
Förpackning:
Rackad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1020
Beskrivning
- Ingen RNas- eller DNas-kontamination
- Naturlig färg
- För användning med, men inte begränsat till: Biohit Proline™ Elektronisk, BrandTech™ Transferpette™ , Eppendorf™ Referens 2000, Eppendorf Research 2100, Thermo Finnpipette™ Fokus, Fisherbrand™ Finnpipette™ , Fisherbrand Finnpipette II, Genemate™ ISC Bio Express, Hamilton SoftGrip™ , Jencons Sealpette™ Elektronisk, Labnet Labpette™ Digital, Mettler Toledo VoluMate™ , Nichiryo 5000, Oxford™ Benchmate™ , Pipetman™ , Rainin™ , Vistalab Ovation
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 20 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Längd (engelska) | 2,7 tum |
| Längd (metrisk) | 69 mm |
| För användning med (applikation) | Hjälp till att minimera vätskeretention |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Gelladdning |
| Förpackning | Rackad |
| Visa mer |