Läs mer
Fisherbrand™ Gelpåfyllningsspetsar, 1-200 μL
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11367801 Handla allt Fisherbrand Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
BP
Puls, 10 x 96
TIMMAR, 10 x 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
Produktkod. 11367801
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ett idealiskt val för att noggrant och enkelt ladda brunnar i gelelektrofores
Använd i gelelektrofores för att exakt och enkelt ladda brunnar.
  • Rund gelladdande spets
  • Ladda enkelt geler 0,6 mm
  • Tillämpningar inkluderar agarose DNA-geler, 2-D och SDS PAGE, kapillärgeler och sekvensering
  • Certifierad av oberoende laboratorium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Längd (engelska) 2,75 tum
Längd (metrisk) 69 mm
Rena påståenden DNase, RNase Free
För användning med (applikation) För DNA-sekvensering eller laddning av elektroforesgeler
Diameter (metrisk) Yttre 0.58 mm
Formatera Ställ
Tipsstil Gelladdning, Rund
Förpackning TIMMAR, 10 x 96
Kvantitet Pk 960