Specifikationer
| Volym (metrisk) | 1 till 200μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Naturlig |
| Längd (engelska) | 2,75 tum |
| Längd (metrisk) | 69 mm |
| Rena påståenden | DNase, RNase Free |
| För användning med (applikation) | För DNA-sekvensering eller laddning av elektroforesgeler |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.58 mm |
| Formatera | Bulk |
| Visa mer |