Läs mer
Fisherbrand™ Gelpåfyllningsspetsar, 1-200 μL
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11937734 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackning:
BP
Puls, 10 x 96
TIMMAR, 10 x 96
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Förpackning unitSize
11937734 Icke-steril Puls, 10 x 96 Paket med 960
11927734 Icke-steril BP Paket med 1000
11367801 Sterila TIMMAR, 10 x 96 Paket med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11937734
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ett idealiskt val för att noggrant och enkelt ladda brunnar i gelelektrofores
Använd i gelelektrofores för att exakt och enkelt ladda brunnar.
  • Rund gelladdande spets
  • Ladda enkelt geler 0,6 mm
  • Tillämpningar inkluderar agarose DNA-geler, 2-D och SDS PAGE, kapillärgeler och sekvensering
  • Certifierad av oberoende laboratorium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 till 200μ L
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Naturlig
Längd (engelska) 2,75 tum
Längd (metrisk) 69 mm
Rena påståenden DNase, RNase Free
För användning med (applikation) För DNA-sekvensering eller laddning av elektroforesgeler
Diameter (metrisk) Yttre 0.58 mm
Formatera Ställ
Tipsstil Gelladdning, Rund
Förpackning Puls, 10 x 96
Kvantitet Pk. av 960