Läs mer
Fisherbrand™ Glass-Disposal Boxes
Produktkod. p-46356 Handla allt Fisherbrand Produkter
Encompass_Preferred
Modell:
Benchtop
Floor
Intermediate
Mått (L x B x H):
8 x 8 x 10 in.
12 x 12 x 20 in.
12 x 12 x 27 in.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11318503
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sturdy glass disposal box manufactured from corrugated cardboard supplied with polyethylene liner bags. Fisherbrand™ Glass-Disposal Boxes keep glass waste separate from other waste.
Sturdy glass disposal box manufactured from polyethylene-lined corrugated cardboard. Fisherbrand™ Glass-Disposal Box, Benchtop keeps glass waste separated from other waste.
  • Floor model glass disposal box with handles is safer in use and disposal
  • Lid covers the built-in integral handles when use is not necessary
  • Sturdy, corrugated cardboard
  • Tough polyethylene liner
  • Identifying graphics with instructions
  • Tight-fitting lid has flap opening to accept material
  • Folding design for shipping and storage
  • Available in a range of convenient sizes
Specifikationer
Förslutningstyp Integral Safety Lid
Mått (L x B x H) 8 x 8 x 10 in.
Höjd (metrisk) 25 cm
Längd (metrisk) 20 cm
Modell Benchtop
Kvantitet 6/Cs.
Bredd (metrisk) 20 cm
Liner material Polyethylene
Bredd (engelska) 8 in.
Längd (engelska) 8 in.
Höjd (engelska) 10 in.
Material Corrugated Cardboard
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.