Innehåller
White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Glasflaskor för insamling av vatten- och jordprover för flyktig organisk analys.
- Borosilikatglas Klara flaskor för allmän analys; bärnstensfärgade flaskor för ljuskänsliga material
- GPI-gänga, 24-400
Uppfyllande
Förrenad för att uppfylla eller överträffa EPA:s standarder för flyktig organisk analys
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 1,1 tum |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 40 ml |
| För användning med (applikation) | För allmän analys |
| Höjd (engelska) | 3,74 tum. |
| Inkluderar | 0,125 tum PTFE/silikon septa, skruvlock i polypropen med öppen topp |
| Volym (engelska) | 10 dr. |
| Volym (metrisk) Totalt | 40 mL |
| Visa mer |