Läs mer
Fisherbrand™ Förrengjorda EPA-flaskor av glas
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-2713285 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
20 ml
40 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Produktkod. 11553552
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Förpackad i partitionerade brickor
Glasflaskor för insamling av vatten- och jordprover för flyktig organisk analys.
  • Borosilikatglas Klara flaskor för allmän analys; bärnstensfärgade flaskor för ljuskänsliga material
  • GPI-gänga, 24-400
Uppfyllande
Precleaned to meet or exceed EPA standards for volatile organic analysis
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 40 ml
För användning med (applikation) För allmän analys
Höjd (engelska) 3,74 tum.
Inkluderar 0,125 tum PTFE/silikon septa, skruvlock i polypropen med öppen topp
Volym (engelska) 10 dr.
Volym (metrisk) Totalt 40 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 95 mm
Tjocklek (metrisk) 3.17 mm
Certifikat och efterlevnad EPA
Typ Flaska
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado