Läs mer
Fisherbrand™ Fisherbrand™ 51 expansionsglasskalflaskor med pluggliknande stängningar
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterDescription
Raksidiga skalflaskor är idealiska för torrt innehåll.
- TITESEAL™ Flaskor designade för torrt innehåll
- Rak skalflaska med enkla toppar
- Öppna propp-typ plastförslutningar, utan anslutning
- Tillverkat av 51 expansionsborosilikatglas som uppfyller krav på USP typ I och ASTM E438, typ I, klass B
- Finns i flera dram storlekar för att passa olika lagringsbehov
- Levererade i bulkförpackningar
Order Info
Flaskor utan förslutning använder korkar (säljs separat)
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 19 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Förslits | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 7,4 ml |
| För användning med (applikation) | Idealisk för förvaring av torra produkter |
| Volym (engelska) | 2 dr. |
| Produktlinje | TITESEAL |
| Show More |