Läs mer
Fisherbrand™ 51 Expansionsglasflaskor med skalförslutningar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
3,7 ml
7,4 ml
25,8 ml
Höjd (metrisk):
45 mm
51 mm
65 mm
Volym (engelska):
1 dr.
2 dr.
7 dr.
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
19 mm
29 mm
Descrizione
Raksidiga skalflaskor är idealiska för torrt innehåll.
- TITESEAL™ flaskor
- Enkla toppar
- Plastförslutningar med öppen botten, lös
- Tillverkad av 51 expansionsborosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass B krav
Order Info
Flaskor utan förslutning använder korkar (säljs separat)
Specifica
Specifica
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Volym (metrisk) | 3,7 ml |
| För användning med (applikation) | Idealisk för förvaring av torra produkter |
| Volym (engelska) | 1 dr. |
| Produktlinje | TITESEAL |
| Volym (metrisk) Totalt | 3.7 mL |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto