Läs mer
Fisherbrand™ 51 Expansionsglasflaskor med skalförslutningar
Produktkod. p-205027 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
3,7 ml
7,4 ml
25,8 ml
Höjd (metrisk):
45 mm
51 mm
65 mm
Volym (engelska):
1 dr.
2 dr.
7 dr.
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
19 mm
29 mm
Produktkod. 10016474
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Raksidiga skalflaskor är idealiska för torrt innehåll.
  • TITESEAL™ flaskor
  • Enkla toppar
  • Plastförslutningar med öppen botten, lös
  • Tillverkad av 51 expansionsborosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass B krav
Beställningsinfo
Flaskor utan förslutning använder korkar (säljs separat)
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 19 mm
Material Borsilikatglas
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Engångsbruk
Volym (metrisk) 7,4 ml
För användning med (applikation) Idealisk för förvaring av torra produkter
Volym (engelska) 2 dr.
Produktlinje TITESEAL
Volym (metrisk) Totalt 7.4 mL
Stängningsmaterial Plast
Förslutningstyp Plugg
Höjd (metrisk) 51 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438
Typ Skalflaska