Specifikationer
| Noggrannhet | ±2 % |
| Diameter (engelska) Bas | 2,17 tum |
| Diameter (engelska) Överst | 3,25 tum. |
| Diameter (metrisk) bas | 5.51 cm |
| Diameter (metrisk) Överst | 8.2 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Material | Polystyren |
| Höjd (engelska) | 2,56 tum. |
| Höjd (metrisk) | 6.5 cm |
| Inkluderar | Fyrvägs hällpip |
| Visa mer |