Läs mer
Fisherbrand™ Graderade polystyrenbägare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
800 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±2 % |
| Diameter (engelska) Bas | 2,6 tum |
| Diameter (engelska) Överst | 3,62 tum |
| Diameter (metrisk) bas | 6.6 cm |
| Diameter (metrisk) Överst | 9.1 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Polystyren |
| Höjd (engelska) | 3,19 tum. |
| Höjd (metrisk) | 8.1 cm |
| Inkluderar | Fyrvägs hällpip |
| Visa mer |