Läs mer
Fisherbrand™ Graderade polystyrenbägare
Produktkod. p-33463 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
800 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11758549
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polystyrenbägare är utmärkta provbehållare
Ekonomiska engångsbägare med fyrvägs hällpip för flexibilitet
  • Fyrvägs hällpip för flexibilitet
  • Kemikaliebeständig mot utspädda eller svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser Tål temperaturer till 93 C (°200 °F)
  • Gradering i ml och oz., exakt till± 2 %
Specifikationer
Noggrannhet ±2 %
Diameter (engelska) Bas 2,17 tum
Diameter (engelska) Överst 3,25 tum.
Diameter (metrisk) bas 5.51 cm
Diameter (metrisk) Överst 8.2 cm
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Material Polystyren
Höjd (engelska) 2,56 tum.
Höjd (metrisk) 6.5 cm
Inkluderar Fyrvägs hällpip
Temperatur (engelska) Max. Drift 200 °F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 93 °C
Typ Bägare
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja