Läs mer
Stopper,red rubber,2 hole diameter 86mm
Brand:  Fisherbrand RB086/2H
Stopper,red rubber,2 hole diameter 86mm
Produktkod. 10020351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    339.15 SEK
    258.29 SEK / Paket med 1
    Save 80.86 SEK
    23% Av
Beräknad leverans: 22-09-2026