Läs mer
Fisherbrand™ Handhållen pH/ORP-mätare Accumet KIT med Accumet AE6K i bärväskan
Produktkod. 15676895 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Område (pH):
0 till 14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) Förpackningsstorlek
15676895 0 till 14 Varje
1 options
Produktkod. 15676895
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Fisherbrand Handhållen pHmeter-Accumet-KIT med Accumet AE6K i bärväskan
Fisherbrand Handhållen pH-mätare Accumet KIT med Accumet AE6K i bärväskan
Beskrivning
Produktfunktioner:
  • Flerpunktsknappskalibrering (upp till fem punkter) med ±1 % fullskalig noggrannhet
  • Alternativet mellan snabb, enkel automatisk kalibrering eller anpassad, nästan provtagbar manuell kalibrering
  • Auto-intervall för ledningsförmåga/TDS-mätningar för snabb respons och bästa upplösning över det breda mätområdet
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) för optimal noggrannhet vid varierande temperaturer
  • “Håll inne” funktionen fryser tillfälligt läsningen för enkel visning
  • Automatisk avstängning sparar batteri efter att den inte använts
  • Självdiagnostik med meddelandekoder för enkel felsökning
  • Stor specialanpassad LCD ger optimal visning även på avstånd
  • Elektrod med inbyggd ATC designad för minimal luftbubbelinstängning under mätningen
  • Skyddande gummistövel skyddar mot fall och har ett stadigt inbyggt stativ för enkel bänkhantering
  • Mätarkitet innehåller allt du behöver för kalibrering och mätning i en robust bärväska
Användningsområden:
  • Rutintester: För snabba, noggranna lednings- eller TDS-kontroller i laboratorier, fält och skolor.
  • Miljö-/jordbrukskontroll: Användbar vid närings- och gödselkontroller inom hydroponik och jordbruksindustrier.
  • Vattenkvalitetstestning: För analys av hårt vatten, obehandlat vatten, industri- och sköljvatten, dricksvatten, avloppsvatten, poolvatten och inkommande processvatten. Idealiskt för alla typer av kvalitetssäkring, tryckeribranscher och vattenkvalitetstestning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Portabel pH-mätare
Inkluderar AE6 pH/ORP-mätare, gummipansar/stativ, 3-i-1 pH/temperatur kombielektrod ECFC7352901B, skyddsfodral och pH-bärande kit
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C
Noggrannhet (pH) ±0,01
Område (pH) 0 till 14
Upplösning (pH) 0.01
Räckvidd (mV) -1000 till 1000
Visningstyp LCD