Läs mer
Fisherbrand™ HDPE flytande provtagare
Produktkod. 16562440 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metriskt) handtag:
1,8 m
Längd (engelska) Handtag:
6 fot
Bredd (metrisk):
7,62 cm
Bredd (engelska):
3 tum
Produktkod. Längd (metriskt) handtag Längd (engelska) Handtag Bredd (metrisk) Bredd (engelska)
16562440 1,8 m 6 fot 7,62 cm 3 tum
1 options
Produktkod. 16562440
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För industriella och miljömässiga tillämpningar.
Kemikaliebeständiga, högdensitetspolyetenprovtagare, idealiska för användning i korrosiva miljöer och svåråtkomliga platser.
  • 500 ml flaska skruvas i änden av handtaget och fylls via fyra portar
  • Handtaget levereras i två delar
  • Återanvändbar
  • Handtags OD: 1,25 tum. (3,2 cm)
Beställningsinfo
Ytterligare vätskeprovtagningsstorlekar tillgängliga. För att beställa, kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Produkttyp Flytande provtagare
Material HDPE
För användning med (applikation) För industriella och miljömässiga tillämpningar
Diameter (engelska) Handtag 1,25 tum.
Diameter (metriskt) handtag 3.2 cm
Höjd (engelska) 81,06 tum.
Höjd (metrisk) 205.89 cm
Längd (engelska) Handtag 6 fot
Längd (metriskt) handtag 1,8 m
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7,62 cm