Läs mer
Fisherbrand™ HDPE flytande provtagare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metriskt) handtag:
1,8 m
Längd (engelska) Handtag:
6 fot
Bredd (metrisk):
7,62 cm
Bredd (engelska):
3 tum
Beskrivning
Kemikaliebeständiga, högdensitetspolyetenprovtagare, idealiska för användning i korrosiva miljöer och svåråtkomliga platser.
- 500 ml flaska skruvas i änden av handtaget och fylls via fyra portar
- Handtaget levereras i två delar
- Återanvändbar
- Handtags OD: 1,25 tum. (3,2 cm)
Beställningsinfo
Ytterligare vätskeprovtagningsstorlekar tillgängliga. För att beställa, kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flytande provtagare |
| Material | HDPE |
| För användning med (applikation) | För industriella och miljömässiga tillämpningar |
| Diameter (engelska) Handtag | 1,25 tum. |
| Diameter (metriskt) handtag | 3.2 cm |
| Höjd (engelska) | 81,06 tum. |
| Höjd (metrisk) | 205.89 cm |
| Längd (engelska) Handtag | 6 fot |
| Längd (metriskt) handtag | 1,8 m |
| Bredd (engelska) | 3 tum |
| Visa mer |