Läs mer
Fisherbrand™ Kraftiga borstar
Produktkod. 15898867 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
40,64 cm
Längd (metrisk) borst:
13 cm
Diameter (metrisk) borst:
7,6 cm
Produktkod. Längd (metrisk) Längd (metrisk) borst Diameter (metrisk) borst
15898867 40,64 cm 13 cm 7,6 cm
1 options
Produktkod. 15898867
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Heavy-Duty-borstar har spirallindade borst för rengöring av bägare.
  • Extra kraftig tofsände
  • Trähandtag
Specifikationer
Produkttyp Kraftig borste
Handtagsmaterial Trä
Tips Typ Tuft End
Färg Svart
Diameter (engelska) Borst 3 tum
Diameter (metrisk) borst 7,6 cm
För användning med (applikation) För rengöring av bägare
Längd (engelska) 16 tum
Längd (engelska) Borst 5 tum
Längd (metrisk) 40,64 cm
Längd (metrisk) borst 13 cm